주요 문서
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga (cone tip)
설명
10FX-HP-0.63
특징
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
SGE 002838
니들 길이 × O.D.
42 mm × 0.63 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)