주요 문서
26891-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩647,773
₩647,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩647,773
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩647,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23-26 ga
설명
color (dark orange)
특징
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
포장
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
제조업체/상표
SGE
니들 길이
42 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)