주요 문서
29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
동의어(들):
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩162,806
₩162,806
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩162,806
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩162,806
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
니들 크기
23 ga
설명
color (green)
특징
syringe type F (cemented needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 003987
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.63 mm
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)