BP444
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clomethiazole, thiamine
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.