주요 문서
256234
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩77,749
₩77,749
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩77,749
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
269.79
Beilstein:
3788921
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩77,749
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
142-144 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1