추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
thiamine
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(ncc1CO)C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChI key
VUTBELPREDJDDH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터