분석
99.9%
양식
powder
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
입자 크기
-200 mesh
SMILES string
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
InChI key
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable