주요 문서
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 823513은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymethacrylate
기질 활성군
Glycoprotein phase
입자 크기
5 μm
작동 pH 범위
4.0-8.0
분리 기술
affinity
저장 온도
2-8°C
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.