주요 문서
816566
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 2 ea
동의어(들):
Fingertight Fitting, 1/16", 10-32, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 816566은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 2 ea
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Tosoh 16566
기술
HPLC: suitable
피팅
for 10-32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)