주요 문서
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
Long fitting set, 1/16 in. tubing
동의어(들):
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩71,456
₩71,456
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩71,456
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩71,456
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 5 ea
호환성
1/16 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
법적 정보
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the length of product 57690-U, Rheflex PEEK Fitting?
    1 답변
    1. The length of Rheflex PEEK Fitting 57690-U is 33 mm, or 1.32 in.