주요 문서
808031
TSKgel® G-Oligo-PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® G-Oligo-PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
PEEK
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08031
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
7 μm
공극 크기
125 Å pore diameter
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel G-Oligo-PW is designed for high resolution separations of aqueous nonionic and cationic oligomers, and oligosaccharides such as hydrolyzed cyclodextrins. Because of the presence of cationic groups on the gel matrix, this column is not suited for separating anionic polymers. The PEG and PEO calibration curve is identical to that of G2500PWxl.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)