주요 문서
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
동의어(들):
TSKgel® Hardware and Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L38
제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
포장
bottle of 1 g
제조업체/상표
Tosoh 08035
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)