주요 문서
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L14
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion H2PO4-
제조업체/상표
Tosoh 07166
파라미터
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
물리적 형태
Shipped in methanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)