주요 문서
807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
제품명
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L14
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion H2PO4-
제조업체/상표
Tosoh 07646
파라미터
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
Matrix
spherical silica
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • all hardware is 316 stainless steel
물리적 형태
Shipped in methanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)