주요 문서
52666-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
SAX SPE cartridge tube, Strong Anion Exchange
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩459,085
₩459,085
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩459,085
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩459,085
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
Quality Level
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
입자 크기
50 μm
공극 크기
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
용량
0.14 meq/g total capacity
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded quarternary amine that remains positively charged at all pH levels
  • Counter ion is Cl-
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.14 meq/g
  • Commonly used when extracting weaker anions (e.g., carboxylic acids) that may not bind strongly enough to weaker anion-exchangers
  • Selectivity can be modified by changing the counter ion with the appropriate buffer during conditioning
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.