주요 문서
713-0792
GC Analysis of Glycols on Nukol
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven: 110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, direct
sample: 100 ppm each glycol in water
응용 분야
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
법적 정보
분석물
설명
    2,3-Butanediol, puriss., mixture of racemic and meso forms, ≥99.0% (GC)
    1,2-Propanediol, analytical standard
    Ethylene glycol, analytical standard
    Dipropylene glycol, 99%, mixture of isomers
    1,4-Butanediol, ReagentPlus®, ≥99%
    Diethylene glycol, analytical standard
    Triethylene glycol, ReagentPlus®, 99%
    Glycerol, ≥99.5%
    Tetraethylene glycol, 99%
    모두 보기 (9)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)