1683708
USP
Triethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Triglycol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
9.2 %
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
면책조항
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
330.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
166 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객