주요 문서
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
동의어(들):
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩79,475
₩79,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩79,475
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩79,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)