주요 문서
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
동의어(들):
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩175,291
₩175,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩175,291
About This Item
Linear Formula:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
Beilstein:
1710125
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩175,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
80%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
mp
18 °C
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)