주요 문서
59319
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩553,277
₩553,277
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩553,277
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
₩553,277
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SUPELCOGEL H Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L17
제조업체/상표
SUPELCOGEL
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
입자 크기
9 μm
호환성
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
분리 기술
ion exclusion
일반 설명
Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for analytical columns. SUPELCOGEL H Guard Column is used to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H columns.
SUPELCOGEL H Guard Column is used for the protection of SUPELCOGEL Ion Exclusion Columns (5 cm x 4.6 mm column, 9 μm particles).
기타 정보
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 답변
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.