주요 문서
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩480,704
₩480,704
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩480,704
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩480,704
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SUPELCOGEL Ca Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
제품 라인
SUPELCOGEL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOGEL
포장
1 ea of
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
입자 크기
9 μm
호환성
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
분리 기술
ligand exchange
각주
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 답변
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.