주요 문서
58685
Flangeless Fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩50,852
₩50,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩50,852
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
₩50,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
포장
pkg of 5 ea
파라미터
1000 psi max. pressure (70 bar)
피팅
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)