주요 문서
58712
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩52,882
₩52,882
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩52,882
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
₩52,882
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
material
(mixed colors)
stainless steel washer
포장
pkg of 12 ea
피팅
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
호환성
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
법적 정보
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2