주요 문서
57548
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
housing, In-line, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩622,906
₩622,906
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩622,906
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
₩622,906
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
호환성
for use with ASI low volume mixer cartridge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low Volume Mixer Housing (housing, In-Line) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Inline” refers to a single line going into the mixer housing. It is mainly used when additional mixing is needed in a single flow-path.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)