주요 문서
57549
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
housing, Binary, stainless steel
동의어(들):
STATIC MIXER BINARY INPUT HOUSING
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩721,868
₩721,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩721,868
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
₩721,868
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
호환성
for use with ASI low volume mixer cartridge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)