추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
395 °F
불순물
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
전이 온도
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane