주요 문서
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩742,980
₩742,980
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩742,980
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩742,980
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
포장
pkg of 100 g
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
기질 활성군
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
ion exchange
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.