주요 문서
52716-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
C18 SPE cartridge tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩361,239
₩361,239
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩361,239
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩361,239
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
라벨링 범위
9% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
입자 크기
50 μm
공극 크기
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octyl (9 %C), endcapped; lower carbon content than DSC-18Lt
  • Used to elute very large hydrophobic molecules too strongly retained on DSC-18 or DSC-18Lt
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic molecules using weaker organic solvents at lower volumes
  • Inorganic buffers of sufficient ionic strength may be used for elution
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.