주요 문서
57162-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
동의어(들):
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 15 & 20ML VIALS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Recommended 15 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27159, 27008, 27014-U. Recommended 20 mL vials compatible with this product: Cat. No. Z190527, 190523-1PAK.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)