주요 문서
57144-U
Supelco
Supelclean Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
Carbon SPE cartidge, 6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩416,658
₩416,658
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩416,658
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩416,658
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 2 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
기질 활성군
charcoal bonding
응용 분야
food and beverages
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Particle Sz.: 80/120 mesh
  • Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Does the QA recovery test method adhere to EPA method 521?
    1 답변
    1. The SPE testing method for NDMA and NDBA recovery resembles the EPA 521 method, but it uses FID instead of MSMS detection