product name
Tenax®TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
material
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
설명
sealed with (Brass Endcaps)
특징
preconditioned
포장
pkg of 10 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
기질
Tenax TA porous polymer
입자 크기
60/80 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is also suitable for thermal desorption of volatiles because of its good thermal stability and hydrophobicity.
애플리케이션
- an active sampling of reduced sulfur compounds in ambient air
- bioaccessibility experiments due to its infinite adsorption performance and recyclability
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
공기 모니터링은 보건 및 규제 기관이 확립한 기준에 따라 공기 품질을 평가하도록 환경, 산업 또는 실내 상황에서 공기 오염물의 수준을 측정하기 위해 사용됩니다.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.