문서
57119-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16
동의어(들):
pk 16, Empty Fritted 60-ml SPE Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 16
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
60 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1