주요 문서
56714
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩10,861
₩10,861
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩10,861
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32119290
₩10,861
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
길이 × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
색상
black band
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)