주요 문서
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
동의어(들):
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
포장
pk of 20 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)