주요 문서
21319-U
Supelco
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
동의어(들):
Silver Nitrate Coated Silica Gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩447,615
₩447,615
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩447,615
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
₩447,615
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
제품명
10% AgNO3 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
양식
solid
포장
pkg of 100 g bulk packing
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
입자 크기
60-200 mesh
응용 분야
food and beverages
일반 설명
The treated silica gels, whcih may be typically used in the pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. They can be useful for customizing the desired columns to efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when the analytes are relatively clean, e.g. drinking water.
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.