주요 문서
48952-U
Supelco
1,2-Dichlorobenzene-d4 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩119,263
₩119,263
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩119,263
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
₩119,263
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 524.1,524.2
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type surrogate
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1