주요 문서
47578-U
Supelco
Revised PVOC/GRO Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩77,952
₩77,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩77,952
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩77,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
적합성
suitable for revised PVOC/GRO
응용 분야
environmental
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Benzene
    tert-Butyl methyl ether
    Ethylbenzene
    Naphthalene
    Toluene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    모두 보기 (9)
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)