주요 문서
47504
Supelco
EPA 8020/8240 Aromatic Volatiles Mix
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩110,635
₩110,635
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩110,635
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩110,635
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 8020,8240
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
100 μg/mL each component in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Benzene
    Chlorobenzene
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Ethylbenzene
    Styrene
    Toluene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    모두 보기 (11)
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)