주요 문서
42051
Supelco
Ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
4-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]amino]benzoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩875,844
₩875,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩875,844
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
327.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩875,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
API family
benzocaine
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(NC(C2=C(OC(C)=O)C=CC=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
RORGJEPJJCAMHK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)