B0600000
Benzocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
benzocaine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객