주요 문서
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩110,128
₩110,128
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩110,128
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.24
₩110,128
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)