주요 문서
40862
Supelco
Flavone
analytical standard
동의어(들):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩83,941
₩83,941
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩83,941
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
Beilstein:
157598
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩83,941
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)