주요 문서
33121
Supelco
Vials, crimp top, requiring a 13 mm seal
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 288 ea
O.D. × H
17.5 mm × 34.5 mm
용적
2.5 mL
피팅
thread for 13
애플리케이션
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)