주요 문서
27312
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EA
₩339,213
₩339,213
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 EA
₩339,213
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩339,213
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
material
amber glass vial
glass
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 200 ea
O.D. × H
7 mm × 30 mm , conical
용적
0.6 mL
피팅
thread for 8 mm
호환성
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)