주요 문서
854140
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩18,270
₩18,270
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩18,270
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
₩18,270
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
material
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 100 ea
씰 직경
11 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)