Z114057
Z114057-12EA
₩63,336
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z113999
Wheaton glass serum bottle
Supelco
33108-U
Vials, crimp top, serum bottle
Z114065
DWK223764
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
Z113964
Z114049
Z150770
Glass-tubing cutter
33110-U
Z166065
Rubber Stoppers
27016
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
borosilicate glass bottle
USP Type I
autoclavableclosure type crimp top vial
20 mm
50 mL
43 mm × 73 mm
amber
opening for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
removable center
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
1 of 4
33107
27232
Stoppers