주요 문서
29666-U
Supelco
MSQ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa (with slit), pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩57,551
₩57,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩57,551
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩57,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
설명
Caps with little to no background contamination
MSQ
특징
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
격막 두께
1.0 mm
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We recommend using LA Vials with the MSQ polypropylene cap with PTFE/silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
법적 정보
MSQ is a trademark of AR Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)