주요 문서
26260-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
250F-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
동의어(들):
SYRINGE SGE 250UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩134,285
₩134,285
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩134,285
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩134,285
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
25 ga
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 006200
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.50 mm
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • SGE gas tight syringe with fixed needle (volume 250 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm), Model: 250F-GT.
  • Made of borosilicate glass material, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger must be removed.
  • Contains an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)