주요 문서
29379-U
Supelco
Certified Kits, screw thread vials, 12 x 32 mm, 9 mm thread, unassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum (with slit), septum bonded to cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩98,049
₩98,049
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩98,049
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩98,049
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
clear glass vial
특징
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
septum bonded to cap
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)