주요 문서
28405-U
Supelco
Syringe Luer Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩179,554
₩179,554
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩179,554
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
₩179,554
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
설명
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
포장
pk of 3
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
I.D.
10 mm
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)